Documentos clave
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
MF10/4B/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
El producto Z322202 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 10/4B/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)