Documentos clave
Z320056
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Sinónimos:
QC13/7
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
fabricante / nombre comercial
Quickfit
disponibilidad
not available in USA and Canada
Adaptador
13 thread
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)