Documentos clave
Z317780
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 300 mm , DN
Sinónimos:
244106908
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
diámetro nominal
300 mm , DN
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)