Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
Productos recomendados
Características
graduated 0.01 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
1.0 mL
Información legal
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)