Documentos clave
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
220 V AC
grado
CE Compliant
Características
Threaded socket for support rod.
fabricante / nombre comercial
Gerhardt
disponibilidad
not available in USA and Canada
tamaño
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
salida
450 W
Descripción general
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
Información legal
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)