Documentos clave
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
D1/01
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit D1/01
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
25 mL
Descripción general
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)