Documentos clave
Z303909
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 19/26, parallel socket joint: 19/26, 5° side socket joint: 24/29, 10° side socket joint: 19/26
Sinónimos:
MAF2/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto Z303909 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
etiqueta
A
Junta
10° side socket joint: 19/26
15° side socket joint
5° side socket joint: 24/29
center joint: ST/NS19/26
parallel socket joint: 19/26
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit MAF 2/32
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)