Documentos clave
Z303569
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/32, side joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
FR500/4S/22A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto Z303569 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Junta
center joint: ST/NS29/32
side joint: ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR500/4S/22A
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
153 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)