Documentos clave
Z303321
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
CX6/44/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit CX 6/44/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
160 mm
superficie
400 cm2
Descripción general
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)