Documentos clave
Z302600
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
FR50/1S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
case of 10
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR50/1S
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
50 mL
Descripción general
Short neck with ground-glass joint.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)