Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Materiales
yellow natural rubber
tamaño
L
Características
CE compliant
envase
pkg of 12 pair
fabricante / nombre comercial
Marigold
disponibilidad
not available in USA and Canada
L × grosor
320 mm × 1.50 mm
Descripción general
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
Información legal
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)