Documentos clave
Z301027
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
DA45
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
El producto Z301027 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Junta
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom34/35
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA 45
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)