Merck
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
feature
fits beaker size 100 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37146-0100
diam.
44 mm
General description
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Legal Information
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)