Documentos clave
Z276707
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
PTFE stopper
quartz
fabricante / nombre comercial
Starna 29B/Q/10
Parámetros
170-2,700 nm spectral range
Al × An × P
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
cámara volumen
1.4 mL
longitud de la trayectoria
10 mm
Descripción general
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Información legal
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)