Merck
Z265268
Supelco
Adsorbent scraper
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
manufacturer/tradename
Analtech 0500
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
General description
Paleta plana de 13 mm de acero rematada con borde afilado, ideal para retirar rápidamente el adsorbente de placas de CCF (TLC). Mango de aluminio; hoja reemplazable
replacement part