Documentos clave
Z254290
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 5
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,491.00
MXP 2,491.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,491.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
MXP 2,491.00
Check Cart for Availability
tamaño
5
envase
pkg of 12 ea
Al × grosor
35 mm × 4 mm
fondo D.E. × D.I.
38 mm × 30 mm
parte superior D.E. × D.I.
58 mm × 50 mm
Descripción general
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)