Documentos clave
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® cuvette washer
Sinónimos:
cuvette cleaning
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 20,266.00
MXP 20,266.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 20,266.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
MXP 20,266.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Descripción general
High-capacity, 100 mL solvent reservoir allows less frequent filling. Rubber cushion seals cuvette to washer and prevents chipping. Borosilicate glass with vacuum inlet and 24/40 bottom joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)