Documentos clave
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (72)
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212266309
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
275 mm
capacidad
2,000 mL
matraz D.E.
153 mm
cuello D.E.
72 mm
Descripción general
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)