Documentos clave
Z232912
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 500 mL
Sinónimos:
241924602
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Junta
joint neck29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Stopper
without cap
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241924602
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
500 mL
Descripción general
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)