Documentos clave
Z231703
Duran® crystallizing dishes
capacity 100 mL
Sinónimos:
213133802
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213133802
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
100 mL
placa diám.
70 mm
Descripción general
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)