Documentos clave
Z224197
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 1/4 ‑ 0.525 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descripción
for tubing CHEM-FLEX 250
Características
for tubing o.d. 1/4 ‑ 0.525 in.
Descripción general
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Información legal
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)