Documentos clave
Z215503
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
ptfe sleeves
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 370.00
MXP 370.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 370.00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
MXP 370.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante / nombre comercial
Cowie
Descripción general
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)