Documentos clave
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 20,629.00
MXP 20,629.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 20,629.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
MXP 20,629.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)