Documentos clave
Z179973
Supelco
Filter column for Michel-Miller columns
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 581323
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
85 mm × 8 mm
Descripción general
Asegura que únicamente el disolvente limpio entren en la columna de M-M. Posición en-línea entre bomba y la columna utilizando adaptadores terminales Ace-Thred #7 y adaptadores de tubería 1/4-28. Las conexiones son Ace-Thred #7. Solicite los adaptadores y material de filtro por separado.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)