Documentos
Z179965
Supelco
Stainless steel tubing adapter
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Ace Glass 580912
technique(s)
LPLC: suitable
General description
Utilizar con adaptador de conexión terminal para conectar tubería a columnas M-M. La cabeza es 1/4-28 a una extensión1.5mm o.d.