Documentos clave
Z158321
Ace Reducing Adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: SJ 35/25
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: SJ35/25
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 502521
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)