Documentos clave
Z155519
Griffin-type SS beaker
capacity 125 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
Materiales
stainless steel
Características
graduations: no
Al × D.E.
67 mm × 54 mm
capacidad
125 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)