Documentos clave
Z133205
Whatman® quantitative filter paper, medium speed, Grade 589-WH
Grade 589-WH circles, 110 mm, 100/pk
Sinónimos:
filter papers
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiales
cellulose filters
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parámetros
Medium flow rate
Profundidad
110 mm
tamaño de poro
8-10 μm
Descripción general
Ashless filter paper, with high wet strength; hardened (Grade 589-WH)
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)