Documentos clave
Z125512
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With hose connection, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 1,047.00
MXP 1,047.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 1,047.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
MXP 1,047.00
Check Cart for Availability
etiqueta
F
Junta
joint: ST/NS14/20
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 526108
rosca D.I.
7.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)