Documentos clave
Z120960
Syringe pressure caps
sterile
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 587.00
MXP 587.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 587.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.03
MXP 587.00
Check Cart for Availability
Materiales
polyolefin
esterilidad
sterile
envase
bag of 100 ea
Descripción general
Disposable. For use with Luer lock or regular Luer syring tips, covers entire Luer skirt of syringe.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)