Documentos clave
Z115029
Sigma-Aldrich
Serum-finish V-Vials®
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
diám. × Al
12 mm × 32 mm
boca D.E.
11 mm
volumen
0.1 mL
Descripción general
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
Información legal
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)