Documentos clave
Z114057
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 1,056.00
288 EA
MXP 20,784.00
MXP 1,056.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 1,056.00
288 EA
MXP 20,784.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
MXP 1,056.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
borosilicate glass bottle
descripción
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidad
50 mL
diám. × Al
43 mm × 73 mm
volumen
50 mL
color
amber
Adaptador
opening for 20 mm
Descripción general
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)