Documentos clave
Z112135
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
BaF2, Undrilled
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,312.00
MXP 9,312.00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,312.00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
MXP 9,312.00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
BaF2
envase
pkg of (contains 1 window)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
32 mm × 3 mm
Descripción general
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)