Documentos clave
Z108324
Leather gloves
size S
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,474.00
MXP 2,474.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,474.00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
MXP 2,474.00
Check Cart for Availability
Materiales
brown gloves
leather
tamaño
S
esterilidad
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Descripción general
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)