Z107026
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 1,000 mL, joint: SJ 75/50
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Junta
joint: SJ75/50
grado
for chromatography
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
1,000 mL
columna D.E. × L
57 mm × 508 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)