Z106984
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
Junta
joint: SJ50/30
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
200 mL
columna D.E. × L
25 mm × 584 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)