Documentos clave
WHA800282
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
diam. 19 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate
Sinónimos:
Z747092, nuclepore membrane, polycarbonate membrane
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
polycarbonate
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 800282
Whatman Article No. 28421041 (US reference)
Diámetro
19 mm
tamaño de poro
0.4 μm
Aplicación
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)