Documentos clave
WHA1440240
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z241334, filter papers, paper filter
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 5,189.00
MXP 5,189.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 5,189.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
MXP 5,189.00
Check Cart for Availability
Materiales
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1440-240
Whatman Article No. 28417997 (US reference)
Parámetros
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
240 mm
grosor
210 μm
ceniza
≤0.007%
tamaño de poro
8 μm (Particle retention)
peso básico
95 g/m2
Características y beneficios
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)