WHA111137
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
diam. 47 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate - AOX
Sinónimos:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740187, nuclepore
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate - AOX
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 111137
Whatman Article No. 28417650 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.4 μm
Aplicación
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Características y beneficios
- High chemical resistance and thermal stability for a wide range of samples
- Low, consistent ash levels and low tare weights
- Compatible with ISO 9562 guidelines for determining adsorbable organically bound halogens
- Smooth flat surface increases particle visibility
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)