WHA111115
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
diam. 47 mm, pore size 10 μm, polycarbonate
Sinónimos:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740160, nuclepore
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 111115
Whatman Article No. 28417647 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
10 μm
Aplicación
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)