Documentos clave
WHA111107
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
diam. 47 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate
Sinónimos:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740063, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
polycarbonate
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 111107
Whatman Article No. 28417639 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.4 μm
Aplicación
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)