Documentos clave
WHA111105
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740047, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nombre del producto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
Materiales
polycarbonate
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 111105
Whatman Article No. 28417637 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.1 μm
Aplicación
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)