WHA10498762
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, 6-place manifold, stainless steel
Sinónimos:
Z752185
Seleccione un Tamaño
MXP 64,743.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 64,743.00
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pk of 1
fabricante / nombre comercial
Whatman 10498762
Whatman Article No. 28416534 (US reference)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- The stainless steel manifold for three or six filtration units is fitted with stainless steel units.
- The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
- Suitable only for vacuum operation.
- If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)