WHA10462281
Whatman® Celtron 30/0.45
RC-GF55 Filter
Sinónimos:
Z698598
About This Item
Materiales
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
esterilidad
sterile
Características
RC-GF55 Filter
glass fiber prefilter
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10462281
Whatman Article No. 28415754 (US reference)
Diámetro
30 mm
volumen
≤100 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Descripción general
Celtron 30, with RC Applications: Filtration of difficult-to-filter aqueous or organic solutions containing particles, Clarification of aggressive solutions
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)