WHA10343876
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589c
sheets, L × W 25 mm × 75 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z749710
Seleccione un Tamaño
MXP 1,991.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 1,991.00
Productos recomendados
Materiales
cellulose
sheets
Características
Grade 2589c
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10343876
Whatman Article No. 28414609 (US reference)
Parámetros
160 sec/100 mL speed (Herzberg)
L × An
25 mm × 75 mm
grosor
750 μm
tamaño de poro
4-8 μm (Particle retention)
peso básico
400 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Grade 2589c: 4-8 μm
Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength and good retention for smaller particles.
Características y beneficios
- Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength, and good retention for smaller particles.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)