Merck
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
298.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
grade
cGMP
isotopic purity
99 atom % 13C
mp
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)