Merck
W523704
Sigma-Aldrich
Rose oil,Turkish
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Rosa spp.
Nivel de calidad
origen
France origin
índice de refracción
n20/D 1.4570
densidad
0.861 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
oily; rose
Características y beneficios
A fragrance material extracted from "Mon" rose flowers grown in northeastern Thailand utilizing a state-of-the-art technology wherby oils are prepared at ambient temperature and without the use of high vacuum, alcohol or hexane. The clear dark red mobile liquid possesses the aroma properties of fresh rose blossom. Mon Rose Oil is insoluble in water, and soluble in ethanol and vegetable oils.
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)