Merck
W513105
Sigma-Aldrich
m-Anisaldehyde
≥97%
Sinónimos:
3-Methoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
606013
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.158
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
143 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
anise
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
m-Anisaldehyde is a flavoring food additive.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structural and spectroscopic (UV-Vis, IR, Raman, and NMR) characteristics of anisaldehydes that are flavoring food additives: A density functional study in comparison with experiments.
Altun A, et al
Journal of Molecular Structure, 1128, 590-605 (2017)
Chao-Bin Xue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(5), 2006-2015 (2007-01-30)
Phenoloxidase (PO), also known as tyrosinase, is a key enzyme in insect development, responsible for catalyzing the hydroxylation of tyrosine into o-diphenols and the oxidation of o-diphenols into o-quinones. Inhibition of PO may provide a basis for novel environmentally friendly