W510424
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
≥98%
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
organoleptic
woody; floral; sweet
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?