W502804
Propylene carbonate
≥99%
Sinónimos:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?